WH0004723M1
Monoclonal Anti-NDUFV1 antibody produced in mouse
clone 4A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 1, 51kDa, Anti-UQOR1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NDUFV1(4723)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
KAIARLIEFYKHESCGQCTPCREGVDWMNKVMARFVRGDARPAEIDSLWEISKQIEGHTICALGDGAAWPVQGLIRHFRPELEERMQRFAQQHQARQAAS
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0004723M1-100UG | 4061832743035 |