WH0000911M2
Monoclonal Anti-CD1C antibody produced in mouse
clone 4B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD1, Anti-CD1C antigen, c polypeptide, Anti-a1 domain
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD1C(911)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
SNEELSDLELLFRFYLFGLTREIQDHASQDYSKYPFEVQVKAGCELHSGKSPEGFFQVAFNGLDLLSFQNTTWVPSPGCGSLAQSVCHLLNHQYEGVTETVYNLIRSTC
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable