Wichtige Dokumente
T5772
Thrombin from rat plasma
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein (biuret)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Inhibitor
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.