Merck
T4509
Sigma-Aldrich
4-Thiouridin
≥98%
Synonym(e):
4sU, Thiouridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Löslichkeit
water: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Thiouridin ist ein photoreaktives Uridin-Analogon.
Anwendung
4-Thiouridin wird für die Markierung und Isolierung entstehender RNA verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
4-Thiouridin spielt eine Rolle bei der Beurteilung entstehender RNA-Synthesen. Es verbessert auch die ortsspezifische Vernetzung. 4-Thiouridin agiert aufgrund seiner Stabilität auch als Photoaffinitätssonde, selbst unter Abwesenheit von spezifischer Photoaktivierung. Es kann außerdem in RNA eingebaut werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Indira Memet et al.
Nucleic acids research, 45(9), 5359-5374 (2017-01-25)
In eukaryotes, the synthesis of ribosomal subunits, which involves the maturation of the ribosomal (r)RNAs and assembly of ribosomal proteins, requires the co-ordinated action of a plethora of ribosome biogenesis factors. Many of these cofactors remain to be characterized in
Tsutomu Suzuki et al.
Annual review of genetics, 45, 299-329 (2011-09-14)
Mitochondria are eukaryotic organelles that generate most of the energy in the cell by oxidative phosphorylation (OXPHOS). Each mitochondrion contains multiple copies of a closed circular double-stranded DNA genome (mtDNA). Human (mammalian) mtDNA encodes 13 essential subunits of the inner
Ruijia Wang et al.
Cell reports, 26(10), 2766-2778 (2019-03-07)
Regulation of cleavage and polyadenylation (CPA) affects gene expression and polyadenylation site (PAS) choice. Here, we report that the CPA and termination factor PCF11 modulates gene expression on the basis of gene size. Although downregulation of PCF11 leads to inhibition
Lukas Windhager et al.
Genome research, 22(10), 2031-2042 (2012-04-28)
RNA synthesis and decay rates determine the steady-state levels of cellular RNAs. Metabolic tagging of newly transcribed RNA by 4-thiouridine (4sU) can reveal the relative contributions of RNA synthesis and decay rates. The kinetics of RNA processing, however, had so
Saskia Gressel et al.
Nature communications, 10(1), 3603-3603 (2019-08-11)
Eukaryotic gene transcription is often controlled at the level of RNA polymerase II (Pol II) pausing in the promoter-proximal region. Pausing Pol II limits the frequency of transcription initiation ('pause-initiation limit'), predicting that the pause duration must be decreased for