Merck
T40100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
Porengröße
1000 Å
Kapazität
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)