SYNS371200
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 1 mL
Synonym(e):
Synthware S371200, glass sample syringe
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S371200
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 1.0mL
Anwendung
kemetch; synthware; SYRINGE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.