SYNP170005D
Synthware™ round bottom pressure vessel with protective coating
capacity 350 mL, O.D. × L 80 mm × 115 mm, bushing type, #15
Synonym(e):
Synthware P170005D, pressure tube
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
bushing type #15
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech P170005D
AD × L
80 mm × 115 mm
Kapazität
350 mL
Allgemeine Beschreibung
Pressure Vessel, Heavy Wall, Rb, 350mL, #15, 80X115mm, Protective Covering, Working Temp -40A°C To 80A°C,Includes Accessories: B100015 + R111EP
Anwendung
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)