SYNF819200N
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 200 mL
Synonym(e):
Synthware F819200N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F819200N
Kapazität
200 mL
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)