Merck
SYNF710010YH
Synthware glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
Synonym(e):
Synthware F710010YH
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
round base
Leistungsmerkmale
class A
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F710010YH
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
Anwendung
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)