SRP8032
IL-1 Receptor Type I (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
Interleukin-1 receptor alpha, Interleukin-1 receptor type I, RI, Serpin F1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
~80 kDa by SDS-PAGE
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL1R1(3554)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)