Merck
SRP8020
Sigma-Aldrich
NAD Kinase human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
IL-1F8, NADK, Poly(P)/ATP NAD kinase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Markierung
His tagged
Assay
>95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
monomer ~50 kDa
Verpackung
pkg of 50 μg
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Konzentration
≥0.2 mg/mL
Farbe
clear
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... NADK(65220)
Allgemeine Beschreibung
NAD kinase catalyzes the transfer of a phosphate group from ATP to NAD+ to generate NADP+, which in its reduced form acts as an electron donor for biosynthetic reactions. NADP+ is an essential coenzyme in metabolism and provides reducing power to biosynthetic processes such as fatty acid biosynthesis.
Physikalische Form
Ammonium sulphate suspension.
Sonstige Hinweise
Human full length NAD kinase (aa 1-446) is fused at the N-terminus to a His-tag.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang Zhang et al.
Cell metabolism, 33(1), 94-109 (2020-11-08)
The emergence of cancer from diverse normal tissues has long been rationalized to represent a common set of fundamental processes. However, these processes are not fully defined. Here, we show that forced expression of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) affords immortalized mouse