SRP6576
CREB Binding Protein (1081-1197) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
CBP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
40.8 kDa (1081-1197 aa + NT GST Tag)
Verpackung
pkg of 20 and 100 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CREB1(1385)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable