SRP6458
TFPI human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
EPI, LACI, TFI, TFPI1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Markierung
6-His tagged (C-terminus)
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Wirksamkeit
<0.35 nM IC50
Mol-Gew.
calculated mol wt 30 kDa
observed mol wt 41-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 29 is the predicted N-terminal.)
Verpackung
pkg of 10 μg
Verunreinigungen
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TFPI(7035)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)