SRP6283
Oxalate Decarboxylase
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
YvrK
About This Item
Empfohlene Produkte
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
45.9 kDa (384 aa + NT 6xHis-tag)
Verpackung
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Konzentration
2 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Bacillus subtilis ... OxdC(938620)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)