SRP6282
Nicotinamide N-Methyltransferase (hNNMT) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
NNMT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥98% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
31.7 kDa (263 aa + NT 6xHis-tag)
Verpackung
pkg of 1 mg
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Konzentration
3.42 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... NNMT(4837)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable