SRP6104
MDH2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
M-MDH, MOR1, Malate dehydrogenase mitochondrial
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
35.2 kDa (335 aa, 25-338 aa + NT His Tag)
Verpackung
pkg of 50 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MDH2(4191)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable