SRP6100
GSTM2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
GST4, GSTM, GSTM2-2, GTHMUS, Glutathione S-transferase Mu 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Wirksamkeit
<25 units/mg
Mol-Gew.
27.9 kDa
Verpackung
pkg of 100 μg
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... GSTM2(2946)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)