SRP5252
PKC-δ, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
MAY1, MGC49908, PRKCD, nPKC-delta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Produktlinie
PRECISIO®
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
213-388 nmol/min·mg
Mol-Gew.
~104 kDa
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... PRKCD(5580)
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)