SRP3075
IL-12p80 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Assay
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Mol-Gew.
80.0 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Farbe
white to off-white
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... IL12B(3593)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sequenz
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable