SRP0729
PCTK3 (CDK18)/CYCLINY, Active
PRECISIO® Kinase, recombinant
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
70-95% (SDS-PAGE)
Form
frozen liquid
Spezifische Aktivität
35-55 nmol/min·mg (radiometric)
Mol-Gew.
~64 kDa (Cyclin Y)
~76 kDa (PCTK3)
Konzentration
0.1 μg/μL
Hinterlegungsnummer
BC011526
NM_145012
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CCNY(219771) , CDK18(5129)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable