SRP0501
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Synonym(e):
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
About This Item
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Form
frozen liquid
Mol-Gew.
60 kDa
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... MERTK(10461)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)