SRP0336
SYK Catalytic Subunit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
p72-Syk, spleen tyrosine kinase
About This Item
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay
≥60% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Spezifische Aktivität
≥139 pmol/min-μg
Mol-Gew.
58 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Methode(n)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... SYK(6850)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)