SML3492
Chromenone 1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)=C(OC3=CC=CC=C13)N4N=CN=C4
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable