Wichtige Dokumente
SML2619
THZ531
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-N-[4-[[(3R)-3-[[5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (R,E)-N-(4-(3-((5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)piperidine-1-carbonyl)phenyl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, THZ 531, THZ-5-31-1, THZ-531
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C/C=C/C(NC1=CC=C(C=C1)C(N2CCC[C@H](C2)NC3=NC(C4=CNC5=C4C=CC=C5)=C(C=N3)Cl)=O)=O)C
InChI
1S/C30H32ClN7O2/c1-37(2)15-6-10-27(39)34-21-13-11-20(12-14-21)29(40)38-16-5-7-22(19-38)35-30-33-18-25(31)28(36-30)24-17-32-26-9-4-3-8-23(24)26/h3-4,6,8-14,17-18,22,32H,5,7,15-16,19H2,1-2H3,(H,34,39)(H,33,35,36)/b10-6+/t22-/m1/s1
InChIKey
RUBYHLPRZRMTJO-MOVYNIQHSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)