Wichtige Dokumente
SML2557
Aminopyridine 2
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-((6-Aminopyridin-3-yl)methyl)-3-(4-bromophenyl)urea
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=CC=C(CNC(NC2=CC=C(Br)C=C2)=O)C=N1
InChI
1S/C13H13BrN4O/c14-10-2-4-11(5-3-10)18-13(19)17-8-9-1-6-12(15)16-7-9/h1-7H,8H2,(H2,15,16)(H2,17,18,19)
InChIKey
NNDXEGUWCFIHTD-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)