SML1825
GSK984
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[(1S)-6-Chloro-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl]-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -175 to -195°, c = 1 in methylene chloride
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=CC=C(NC2=C3CCC[C@@H]2NC(C4=NC=CC=C4)=O)C3=C1
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable