Wichtige Dokumente
SML0050
CGP 37849
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(3E)-2-Amino-4-methyl-5-phosphono-3-pentanoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: ≥2 mg/mL (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(CP(O)(O)=O)=C/C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12NO5P/c1-4(3-13(10,11)12)2-5(7)6(8)9/h2,5H,3,7H2,1H3,(H,8,9)(H2,10,11,12)/b4-2+
InChIKey
BDYHNCZIGYIOGJ-DUXPYHPUSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)