Wichtige Dokumente
SMB00269
Arjunglucoside I
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
Dotorioside I, Sericoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@@H]1O)C(=O)O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C36H58O11/c1-31(2)11-13-36(30(45)47-29-26(42)25(41)24(40)20(16-37)46-29)14-12-34(5)18(23(36)28(31)44)7-8-22-32(3)15-19(39)27(43)33(4,17-38)21(32)9-10-35(22,34)6/h7,19-29,37-44H,8-17H2,1-6H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25+,26-,27+,28+,29+,32+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
InChIKey
CMZFNIMQBCBHEX-APNSOIJXSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)