SMB00140
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
5α-Carboxy-3-isovincoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1c2c(c3c1[C@@H](N[C@H](C3)C(=O)O)CC4[C@H]([C@@H](OC=C4C(=O)OC)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C=C)cccc2
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
InChIKey
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)