Wichtige Dokumente
SMB00131
3,5-Di-caffeoylquinic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
3,5-DCQA, 3,5-Dicaffeoylquinate, 3,5-Dicaffeoylquinic acid, 3,5-O-Dicaffeoylquinic acid, Isochlorogenic Acid A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
InChIKey
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)