SAB5703039
Anti-Phospho-BRD4(pThr204) Antibody, clone 3V5R1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3V5R1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
200 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ASTPP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRD4(23476)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)