SAB5703017
Anti-Neutrophil Elastase (ELANE) Antibody, clone 8X4E6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ELA2, GE, HLE, HNE, NE, PMN-E, SCN1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8X4E6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ELANE(1991)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1