SAB5702968
Anti-DKK3 Antibody, clone 1R5E0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
REIC, RIG
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1R5E0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.41 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TRGSNGTICDNQRDCQPGLCCAFQRGLLFPVCTPLPVEGELCHDPASRLLDLITWELEPDGALDRCPCASGLLCQPHSHSLVYVCKPTFVGSRDQDGEILLPREVPDEYEVGSFMEEVRQELEDLERSLTEEMALREPAAAAAALLGGEEI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DKK3(27122)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1