SAB5702935
Anti-Cathepsin D Antibody, clone 2B3E8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CLN10,CPSD,HEL-S-130P,Cathepsin D,CTSD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2B3E8, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KAIGAVPLIQGEYMIPCEKVSTLPAITLKLGGKGYKLSPEDYTLKVSQAGKTLCLSGFMGMDIPPPSGPLWILGDVFIGRYYTVFDRDNNRVGFAEAARL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTSD(1509)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1