SAB5702934
Anti-Engrailed 1 Antibody, clone 3B4K8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
engrailed homeobox 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3B4K8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.49 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KLKKKKNEKEDKRPRTAFTAEQLQRLKAEFQANRYITEQRRQTLAQELSLNESQIKIWFQNKRAKIKKATGIKNGLALHLMAQGLYNHSTTTVQDKDESE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EN1(2019)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)