SAB5702844
Anti-WNK1 Antibody, clone 6C5S6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6C5S6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
250 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
0.53 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSGGAAEKQSSTPGSLFLSPPAPAPKNGSSSDSSVGEKLGAAAADAVTGRTEEYRRRRHTMDKDSRGAAATTTTTEHRFFRRSVICDSNATALELPGLPL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WNK1(65125)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1