SAB5702815
Anti-ATAD2 Antibody, clone 2K7T2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ANCCA, CT137, PRO2000
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2K7T2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
180 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.84 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVVLRSSLELHNHSAASATGSLDLSSDFLSLEHIGRRRLRSAGAAQKKPAATTAKAGDGSSVKEVETYHRTRALRSLRKDAQNSSDSSFEKNVEITEQLA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATAD2(29028)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)