SAB5702785
Anti-Caspase-14 Antibody, clone 6E2C1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ARCI12
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6E2C1, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.51 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GEMVKLENLFEALNNKNCQALRAKPKVYIIQACRGEQRDPGETVGGDEIVMVIKDSPQTIPTYTDALHVYSTVEGYIAYRHDQKGSCFIQTLVDVFTKRKG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP14(23581)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)