SAB5702784
Anti-GABARAPL2 Antibody, clone 8Z8M8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ATG8, ATG8C, GATE-16, GATE16, GEF-2, GEF2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8Z8M8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
16 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GSQIVDIDKRKYLVPSDITVAQFMWIIRKRIQLPSEKAIFLFVDKTVPQSSLTMGQLYEKEKDEDGFLYVAYSGENTFGF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GABARAPL2(11345)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)