SAB5702746
Anti-ILF2 Antibody, clone 5P1K2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
NF45, PRO3063
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5P1K2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
43 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SALAAIRHARWFEENASQSTVKVLIRLLKDLRIRFPGFEPLTPWILDLLGHYAVMNNPTRQPLALNVAYRRCLQILAAGLFLPGSVGITDPCESGNFRVHT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ILF2(3608)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1