SAB5702742
Anti-Pyruvate carboxylase (PC) Antibody, clone 10S0V1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PCB
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
10S0V1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MLKFRTVHGGLRLLGIRRTSTAPAASPNVRRLEYKPIKKVMVANRGEIAIRVFRACTELGIRTVAIYSEQDTGQMHRQKADEAYLIGRGLAPVQAYLHIP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PC(5091)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1