SAB5702722
Anti-UAP1 Antibody, clone 5S7M2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AGX, AGX1, AGX2, SPAG2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5S7M2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
59 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.35 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EDEFSPLKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRSATNGKSETITADVNHNLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVAD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UAP1(6675)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1