SAB5702718
Anti-PRKRA/PACT Antibody, clone 2W2E10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DYT16, HSD14, PACT, RAX
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2W2E10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
34 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.15 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TWHSLRNSPGEKINLLKRSLLSIPNTDYIQLLSEIAKEQGFNITYLDIDELSANGQYQCLAELSTSPITVCHGSGISCGNAQSDAAHNALQYLKIIAERK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRKRA(8575)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)