SAB5702692
Anti-JARID2 Antibody, clone 3L5C5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
JMJ
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3L5C5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.7mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FEEGPSRKRPRLQAQRKFAQSQPNSPSTTPVKIVEPLLPPPATQISDLSKRKPKTEDFLTFLCLRGSPALPNSMVYFGSSQDEEEVEEEDDETEDVKTATN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JARID2(3720)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1