SAB5702662
Anti-CXCR5 Antibody, clone 9Q10I2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BLR1, CD185, MDR15
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9Q10I2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.55 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SPYHIVIFLDTLARLKAVDNTCKLNGSLPVAITMCEFLGLAHCCLNPMLYTFAGVKFRSDLSRLLTKLGCTGPASLCQLFPSWRRSSLSESENATSLTTF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXCR5(643)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1