SAB5702655
[KO Validated]Anti-HDAC8 Antibody, clone 1O2Y5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDA07, CDLS5, HD8, HDACL1, MRXS6, RPD3, WTS
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1O2Y5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
42 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MEEPEEPADSGQSLVPVYIYSPEYVSMCDSLAKIPKRASMVHSLIEAYALHKQMRIVKPKVASMEEMATFHTDAYLQHLQKVSQEGDDDHPDSIEYGLGY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC8(55869)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)