SAB5702620
Antibody, clone 1Q10Q4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
INK4C, p18, p18-INK4C
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1Q10Q4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
17 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.30 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAEPWGNELASAAARGDLEQLTSLLQNNVNVNAQNGFGRTALQVMKLGNPEIARRLLLRGANPDLKDRTGFAVIHDAARAGFLDTLQTLLEFQADVNIEDNEGNLPLHLAAKEGHLRVVE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKN2C(1031)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702620-100UL | 4065270692276 |