SAB5702606
Anti-TUBA4A (TUBA1) Antibody
rabbit monoclonal, 3P2D9
Synonym(e):
ALS22, H2-ALPHA, TUBA1
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-α-Tubulin Antibody, clone 3P2D9, Rabbit Monoclonal,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3P2D9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.23 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TGFKVGINYQPPTVVPGGDLAKVQRAVCMLSNTTAIAEAWARLDHKFDLMYAKRAFVHWYVGEGMEEGEFSEAREDMAALEKDYEEVGIDSYEDEDEGEE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TUBA4A(7277)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)