SAB5702593
Anti-DLX5 Antibody, clone 2F9C6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SHFM1D
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2F9C6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
32 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AALQRRFQKTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKIKKIMKNGEMPPEHSPSSSDPMACNSPQSPAVWEPQGSSRSLSHHPHAHPPTSNQSPAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLX5(1749)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1