SAB5702573
Anti-RUNX1/2/3 Antibody, clone 6G5U2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AML1, AML1-EVI-1, AMLCR1, CBF2alpha, CBFA2, EVI-1, PEBP2aB, PEBP2alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6G5U2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
45-55 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.28 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
LPPPYPGSSQAQGGPFQASSPSYHLYYGASAGSYQFSMVGGERSPPRILPPCTNASTGSALLNPSLPNQSDVVEAEGSHSNSPTNMAPSARLEEAVWRPY
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... 2(864) , 3(860) , RUNX1(861)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702573-100UL | 4065270691804 |